Merck
931845
Sigma-Aldrich
GenOx-PJ
別名:
3-Oxo-2-tosyl-2,3-dihydro-1H-1λ3-benzo[d][1,2]iodazol-1-yl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14INO5S
CAS番号:
分子量:
459.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
品質水準
mp
>300 °C
官能基
iodo
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
GenOx-PJ is an iodine(III) based oxidant developed by Genentech as part of a robust method of forming C-O bonds through direct coupling of carboxylic acids with alcohols. When used with a Ru(II) photocatalyst, GenOx-PJ is active in the decarboxylative coupling of a broad range of carboxylic acids--including primary, secondary, tertiary, as well as peptides--with alcohols. By this method, GenOx-PJ enables a direct approach in utilizing simple, readily available substrates to perform this type of coupling, and providing many synthetic applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931845-500MG:
931845-BULK:
931845-2G:
931845-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Platform for Decarboxylative Couplings via Photoredox Catalysis: Direct Access to Carbocations from Carboxylic Acids for Carbon?Oxygen Bond Formation
Li P, et al.
ACS Catalysis, 11(17), 10997?11004-10997?11004 (2021)