Merck
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H6O4
CAS番号:
分子量:
119.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
NACRES:
NA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
InChI Key
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
930148-50MG:
930148-VAR:
930148-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)