Merck
93003
Sigma-Aldrich
トリチルクロリド, ポリマー担持
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading
別名:
クロロトリフェニルメタン, ポリマー担持, トリフェニルクロロメタン, ポリマー担持, トリフェニルメチルクロリド, ポリスチレン-ジビニルベンゼン架橋, α-クロロベンズヒドリル化
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,700
¥29,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標識化の程度
~1.1 mmol/g Cl loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93003-BULK:
93003-10G:
93003-5G:
93003-50G:
93003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)