Merck
929964
Sigma-Aldrich
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one-23,24,25,26,27-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-((R)-6-(methyl-13C)heptan-2-yl-4,5,6,7-13C4)-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C22H44O2
分子量:
405.60
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
質量シフト
M+5
SMILES記法
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)=C1
InChI Key
IOIZWEJGGCZDOL-SPCMGHJQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929964-VAR:
929964-1MG-PW:
929964-BULK:
929964-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)