おすすめの製品
ligand
pomalidomide
品質水準
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C2=C(C(NCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)=CC=C2)C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H38N5O6P/c1-18(2)32(19(3)4)39(38-17-9-14-28)37-16-7-5-6-15-29-21-11-8-10-20-24(21)27(36)31(26(20)35)22-12-13-23(33)30-25(22)34/h8,10-11,18-19,22,29H,5-7,9,12-13,15-17H2,1-4H3,(H,30,33,34)
InChI Key
LDWPFUQTEOHLBX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
その他情報
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
929336-VAR:
929336-BULK:
929336-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)