Merck
92751
Sigma-Aldrich
1-(トリメチルシリル)イミダゾール
≥98.0%
別名:
N-トリメチルシリルイミダゾール, TMSI, TSIM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2Si
CAS番号:
分子量:
140.26
Beilstein:
606148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
synthesis grade
アッセイ
≥98.0% (T)
≥98.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.957 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChI Key
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-(トリメチルシリル)イミダゾールは、チタン置換メソポーラスモレキュラーシーブであるTi-MCM-41の効率的なシリル化のためのN,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド(BSTFA)およびN-メチル-N-(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド(MSTFA)の有効な代替物として使用できます。このプロセスは、過酸化水素水によるシクロヘキセンのエポキシ化のためのTi-MCM-41触媒の疎水性と触媒活性を高めます。
その他情報
特にアルコールに対する強力なシリル化剤、アシルイミダゾリドの合成
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
92751-10ML:
92751-250ML:
92751-50ML:
92751-BULK:
92751-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lukas Schmidt et al.
Archives of toxicology, 91(2), 677-687 (2015-12-19)
We studied the human in vivo metabolism and the elimination kinetics of α-pinene (αPN), a natural monoterpene which commonly occurs in the environment. Four volunteers were exposed to a single oral dose of 10 mg αPN. Each subject provided one pre-exposure
Silylation of Ti?MCM?41 by trimethylsilyl?imidazole and its effect on the olefin epoxidation with aqueous H 2 O 2.
Bu J & Rhee HK
Catalysis Letters, 66(4), 245-249 (2000)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
G.S. Bates et al.
Tetrahedron Letters, 4423-4423 (1976)
J.D. Nicholson
Analyst, 103, 193-193 (1978)