Merck
806420
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilino(oxo)acetic acid
別名:
[(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid, [(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)carbamoyl]formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5F6NO3
分子量:
301.14
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
形状
powder
SMILES記法
O=C(C(O)=O)NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C10H5F6NO3/c11-9(12,13)4-1-5(10(14,15)16)3-6(2-4)17-7(18)8(19)20/h1-3H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
ZVYMTPNGDSQVIS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
806420-250MG:
806420-BULK:
806420-1G:
806420-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.