Merck
926108
Sigma-Aldrich
(S)-RUCY-XylBINAP
Takasago
別名:
RuCl[(S)-daipena][(S)-xylbinap]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C71H73ClN2O2P2Ru
CAS番号:
分子量:
1184.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
InChI Key
VBDGCLWXZBVBHR-UCPQXOCLSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
法的情報
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926108-VAR:
926108-5G:
926108-BULK:
926108-1G:
926108-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and