Merck
925284
Sigma-Aldrich
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥121,000
¥121,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥121,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C22H44O3
分子量:
421.60
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.13
¥121,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
濃度
50 μg/mL in ethanol
質量シフト
M+5
SMILES記法
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](C[13CH2][13C@@H](O)[13C](O)([13CH3])[13CH3])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI Key
FCKJYANJHNLEEP-DQZJSHIDSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
925284-BULK:
925284-VAR:
925284-1ML-PW:
925284-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)