アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@H]1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25?,26+,28-/m1/s1
InChI Key
ZGLHBRQAEXKACO-KPKHAADHSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739677-VAR:
739677-1ML:4548173350141
739677-BULK:
739677-1ML-PW:
アクティブなフィルタ