Merck
925241
Sigma-Aldrich
Prednisolone-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥60,700
¥60,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥60,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D4H24O5
分子量:
364.47
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.13
¥60,700
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
質量シフト
M+4
SMILES記法
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-MWGCXKGRSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
925241-VAR:
925241-1MG:
925241-1MG-PW:
925241-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)