フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reagent type: linker
官能基
Boc
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C1=CC(OC2CC3(C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)=NC=N1)=O
InChI Key
KPRKKGKAXJYQFN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
6-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)pyrimidine-4-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
923311
923338
923419
923346
923427
Similar linkers in this series:
923311
923338
923419
923346
923427
その他情報
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923370-VAR:
923370-BULK:
923370-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)