Merck
920487
Sigma-Aldrich
1-((1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)methyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
別名:
Rigid linker for PROTAC® development
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19N3O4
分子量:
281.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: linker
官能基
Boc
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(OC(N1CC(C1)CN2C=CC(C(O)=O)=N2)=O)C
InChI Key
BYLRMXBMQIQQBU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-((1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)methyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920495
920576
920584
ADV638390284
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
920487-50MG:
920487-VAR:
920487-BULK:
920487-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)