Merck
920665
Sigma-Aldrich
2-(1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
別名:
Rigid linker for PROTAC® development
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23N3O4
CAS番号:
分子量:
309.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
反応適合性
reagent type: linker
品質水準
官能基
Boc
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(OC(N1CCCC(N2C=C(C=N2)CC(O)=O)C1)=O)C
InChI
1S/C15H23N3O4/c1-15(2,3)22-14(21)17-6-4-5-12(10-17)18-9-11(8-16-18)7-13(19)20/h8-9,12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
XJTDXDGKXHCYGD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920533
920649
920673
920703
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Practum is a registered trademark of Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)