Merck
922803
Sigma-Aldrich
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2]
別名:
Platinum N,N′-bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium dimethylsulfide dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C71H62Cl2N2PtS
分子量:
1241.31
UNSPSCコード:
12141733
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
248-255 °C (decomposition)
関連するカテゴリー
アプリケーション
[Pt(IPr*)(DMS)Cl2] is a platinum NHC catalsyst used for olefin hydrosilylation.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benon P Maliszewski et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(41), 14673-14679 (2020-10-17)
A general, user-friendly synthetic route to [Pt(NHC)(L)Cl2] and [Pt(NHC)(dvtms)] (L = DMS, Py; DMS = dimethyl sulfide, dvtms = divinyltetramethylsiloxane, Py = pyridine) complexes has been developed. The procedure is applicable to a wide range of ligands and enables facile