Merck
92262
Sigma-Aldrich
トリメチルアミン 溶液
43.0-49.0% in H2O (T)
別名:
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine, TMA solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N
CAS番号:
分子量:
59.11
Beilstein:
956566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
43.0-49.0% in H2O (T)
密度
0.83-0.88 g/mL at 20 °C
SMILES記法
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリメチルアミン溶液は、ベンジルトリメチルアンモニウム陽イオン基の導入によるポリスルホン膜の製作に使用できます。これらの膜は、アニオン交換膜燃料電池(AEMFC)の開発に有用です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92262-INTR:
92262-VAR:
92262-5L:
92262-30L:
92262-500ML:4548173946641
92262-1L:4548173946634
92262-30L-BULK:
92262-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Using microbial desalination cells to reduce water salinity prior to reverse osmosis
Mehanna M
Energy & Environmental Science, 3(8), 1114-1120 (2010)
Crosslinked, epoxy-based anion conductive membranes for alkaline membrane fuel cells
Zhou J
Journal of Membrane Science, 350(1-2), 286-292 (2010)
M Al-Waiz et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 42(5), 588-594 (1987-11-01)
Trimethylamine (TMA) and its N-oxide (TMAO) are normal components of human urine. They are present in the diet and also derived from the enterobacterial metabolism of precursors such as choline. Dietary TMA is almost entirely metabolized to and excreted as
S L Hillier
American journal of obstetrics and gynecology, 169(2 Pt 2), 455-459 (1993-08-01)
Bacterial vaginosis is characterized microbiologically by replacement of the Lactobacillus-predominant vaginal flora by Gardnerella vaginalis, Bacteroides species, Mobiluncus species, and genital mycoplasmas. A standardized, laboratory-based diagnostic test for bacterial vaginosis is desirable in those instances in which a microscope is
Smaranda Craciun et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(52), 21307-21312 (2012-11-16)
Choline and trimethylamine (TMA) are small molecules that play central roles in biological processes throughout all kingdoms of life. These ubiquitous metabolites are linked through a single biochemical transformation, the conversion of choline to TMA by anaerobic microorganisms. This metabolic