Merck
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
別名:
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥56,800
¥56,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥56,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26N4O5
CAS番号:
分子量:
306.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
¥56,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
屈折率
n/D 1.473
密度
1.10 g/mL
官能基
amine
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
InChI Key
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
901155-BULK:
901155-VAR:
901155-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)