Merck
919241
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
別名:
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥19,300
50 G
¥61,900
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥19,300
50 G
¥61,900
About This Item
化学式:
AlCeO3
CAS番号:
分子量:
215.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
≤120 nm (BET)
SMILES記法
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
InChI Key
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
包装
10, 50 g in glass bottle
法的情報
Product of Engi-Mat Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
919241-BULK:
919241-50G:
919241-10G:
919241-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)