安全性情報
917826
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN
80% transparency, L × W × thickness 29.7 cm × 21 cm × 125 μm, sheet resistance <15 Ω/sq
別名:
ITO coated polyethylene naphthalate, ITO-PEN (80% transparency), PECF-IP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
物質
substrate (Polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated))
品質水準
シート抵抗
<15 Ω/sq
L × W ×厚み
29.7 cm × 21 cm × 125 μm
透過率
550 nm, 80%
アプリケーション
This product is a one-side coated, highly transparent, flexible, ITO coated PEN polymer film. It is a ready-to-use flexible, transparent conducting substrate with low sheet resistance.
This product can be used for rapid fabrication of flexible electronics such as touch screen, Perovskite solar cells[1], sensors[2], and dye-sensitized solar cells[3].
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
917826-VAR:
917826-1EA:
917826-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soumen Samanta et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(31), 9397-9406 (2014-07-17)
In this paper, we report a simple and versatile process of electrografting the aryl multilayers onto indium tin oxide (ITO)-coated flexible poly(ethylene naphthalate) (PEN) substrates using a diazonium salt (4-pyrrolylphenyldiazonium) solution, which was generated in situ from a reaction between
Dependence of ITO-Coated Flexible Substrates in the Performance and Bending Durability of Perovskite Solar Cells.
Pandey M, et al.
Advanced Engineering Materials, 21(8), 1900288-1900288 (2019)
Photovoltaic Performance of Plastic Dye-Sensitized Electrodes Prepared by Low-Temperature Binder-Free Coating of Mesoscopic Titania.
Miyasaka T, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154(5) (2007)
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。
質問
  1. Good morning, What is the surface roughness and the thickness of the ITO on PEN substrates? Would it be possible to pattern the ITO? Do you have thicker ITO-coated PEN substrates?
    1 回答
    1. The thickness of the ITO layer is 300 nm. However, the surface roughness is not tested. Currently, there is no product available with a higher reported thickness.
      Patterning service is not available.