Merck
917567
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN with Pt layer
60% transparency, size 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
別名:
ITO coated polyethylene naphthalate with Pt layer, ITO-PEN with Pt layer (60% transparency), PECF-CAT03
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥39,500
¥39,500
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥39,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥39,500
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
品質水準
詳細
Catalyst material: Pt/Ti alloy
Substrate: polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated)
フォーム
solid
シート抵抗
5 Ω/sq
サイズ
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
SMILES記法
C
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product is a one-side coated, flexible, transparent, ready-to-use, low sheet resistance, ITO coated PEN polymer film. Pt catalyste was sputtered onto the coated side with 60% final transmittance.
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells, sensors and dye-sensitized solar cells[1][2][3].
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
917567-VAR:
917567-BULK:
917567-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photovoltaic Performance of Plastic Dye-Sensitized Electrodes Prepared by Low-Temperature Binder-Free Coating of Mesoscopic Titania.
Miyasaka T, et al.
Journal of the Electrochemical Society (2007)
Jennifer M Pringle et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(29), 5367-5369 (2010-06-23)
Electrodeposition of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) onto conducting plastic allows the cheap and facile synthesis of plastic cathodes for dye-sensitised solar cells, having excellent solar cell efficiency (8%), at a fraction of the cost of platinised plastic.
Low temperature fabrication of high performance and transparent Pt counter electrodes for use in flexible dye-sensitized solar cells.
Xiao Y, et al.
Science Bulletin, 57, 2329-2334 (2012)