Merck
576360
Sigma-Aldrich
酸化インジウムスズ コートアルミノケイ酸塩ガラススライド
surface resistivity 5-15 Ω/sq, slide
別名:
ITO コートスライド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 PKG
¥98,300
¥98,300
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 PKG
¥98,300
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥98,300
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
品質水準
表面抵抗
5-15 Ω/sq
L × W ×厚み
75 mm × 25 mm × 1.1 mm
透過率
>85%
屈折率
n20/D 1.5290-1.5460 (lit.)
転移温度
softening point 975 °C
SMILES記法
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
詳細
代表的な組成は、SiO2が55.0%、B2O3が7.0%、Al2O3が10.4%、CaOが21.0%、およびNa2が1.0%です。スライドガラスのひずみ点は666°Cです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
576360-BULK:
576360-VAR:
576360-10PAK-PW:
576360-25PAK-PW:
576360-25PAK:
576360-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
すべて表示