安全性情報
915084
Sigma-Aldrich
Bioactive glass powder
45S, ≥98%, 0.2-500 μm particle size
別名:
Bioglass ceramics, Silica glass
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥34,700
¥34,700
出荷予定日2025年6月03日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥34,700
About This Item
化学式:
CaO:SiO2:P2O5
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥34,700
出荷予定日2025年6月03日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
粒径
0.2-500 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Bioactive glass is able to form a hydroxyapatite-like surface layer thus providing a stable bond to bone cells.In addition, bioactive glass has been shown to stimulate bone cells regeneration.Due to its biocompatability and osteogenic capacity applications include tissue engineering, enamel reconstruction, bio-coatings, and high temperature adhesives.[1][2]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915084-BULK:
915084-25G:4548173376073
915084-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francesco Baino et al.
Journal of functional biomaterials, 9(1) (2018-03-23)
Bioactive glasses caused a revolution in healthcare and paved the way for modern biomaterial-driven regenerative medicine. The first 45S5 glass composition, invented by Larry Hench fifty years ago, was able to bond to living bone and to stimulate osteogenesis through
Julian R Jones
Acta biomaterialia, 9(1), 4457-4486 (2012-08-28)
Bioactive glasses are reported to be able to stimulate more bone regeneration than other bioactive ceramics but they lag behind other bioactive ceramics in terms of commercial success. Bioactive glass has not yet reached its potential but research activity is