Merck
914576
Sigma-Aldrich
Titania nanoparticles
150 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water
別名:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥24,100
¥24,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥24,100
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥24,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 wt. % in water
粒径
150 nm
SMILES記法
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Titania nanoparticles are useful for a wide variety of applications, due to their high refractive index and large bandgap, providing optical properties in the visible spectrum. Applications of titania nanoparticles range from energy to medical applications.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914576-BULK:
914576-VAR:
914576-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modified titanium oxide (TiO2) nanocomposites and its array of applications: a review
Ghosh S S and Das A P
Toxicological & Environmental Chemistry, 491-514 (2015)
Janusz Bogdan et al.
Nanoscale research letters, 12(1), 225-225 (2017-03-30)
Cancer has become a global problem. On all continents, a great number of people are diagnosed with this disease. In spite of the progress in medical care, cancer still ends fatal for a great number of the ill, either as
Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications.
Lan Y, et al.
Nano Energy, 2(5), 1031-1045 (2013)
Introduction: titanium dioxide (TiO2) nanomaterials
Chen X and Selloni A
Chemical Reviews, 114(19), 9281-9282 (2014)
資料
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.
単分散TiO2ナノ粒子は、商業的な供給源の溝を埋め、様々な用途に信頼性を提供します。
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the nanostructure of TiO2 and what does CV (Monodispersivity)SEM Count stand for?
    1 回答
    1. This product has an amorphous structure. CV stands for the coefficient of variation, which is the ratio of the standard deviation to the mean. A higher coefficient of variation indicates a greater level of dispersion around the mean. In this context, it relates to monodispersivity, where monodispersivity increases as the CV decreases.
      役に立ちましたか?
  2. 製品番号914576、Titania nanoparticles (150 nm particle size, dispersion, 5 wt. % in water) につきまして、結晶構造がアナターゼまたはルチルのどちらなのかの記載が見当たらなかったため、どちらか、または混合物かどうかお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
    1 回答
    1. The Titania nanoparticles are amorphous.