安全性情報
914045
Sigma-Aldrich
Peptide-RGD bioink preparation solution B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
形状
solution
組成
Preparation solution B (20mL)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Peptide - RGD bioink preparation solution B is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide - RGD bioink (prod no.914444)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
914045-1EA:
914045-BULK:
914045-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)