安全性情報
809330
Sigma-Aldrich
Fe/ppm Pd for nitro group reductions
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥9,740
¥9,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥9,740
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥9,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
組成
FeCl2 (372870), 23.3-27.4 wt. %
MgCl2 (M8266), 15.3-18.8 wt. %
Pd (203939), <0.3 wt. %
THF (186562), 53.5-61.6 wt. %
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI Key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
When these nanoparticles (NPs) are used along with PEG-containing designer surfactants such as TPGS-750-M, a facile reduction of nitro compounds can be effected in water at room temperature. The transformation is highly chemoselective and tolerates a large variety of functional groups.
注意
Handle under nitrogen and store under argon in refrigerator.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809330-500MG:
809330-BULK:
809330-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New surfactants for chemistry in water.
Krause N
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 18-22 (2017)
When Does Organic Chemistry Follow Nature?s Lead and ?Make the Switch?.
Lipshutz B H
The Journal of Organic Chemistry, 82(6), 2806-2816 (2017)
Switching from organic solvents to water at an industrial scale.
Parmentier M, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 7, 13-17 (2017)
関連コンテンツ
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.