Merck
913898
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 300 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
別名:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥26,500
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥26,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
NACRES:
NA.23
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 % (w/w) in ethanol
粒径
300 nm
ポアサイズ
non-porous
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging[1][2] whereas micron sized particles are used in liquid chromatography[3]. We offer highly monodisperse nonporous silica in ethanol, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913898-VAR:
913898-2ML:
913898-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glutathione- and pH-responsive nonporous silica prodrug nanoparticles for controlled release and cancer therapy.
Xu Z, et al.
Nanoscale, 7, 5859-5859 (2015)
Martha Kim et al.
Scientific reports, 7(1), 8238-8238 (2017-08-16)
Nonporous silica nanoparticles (SiNPs) have potential as promising carriers for ophthalmic drugs. However, the in vivo safety of ocular topical SiNPs remains unclear. This study investigated the in vivo safety of oral and ocular topical applications of 100 nm-sized SiNPs in
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number
資料
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.