フォーム
dispersion
nanoparticles
品質水準
濃度
5 % (w/w) in ethanol
粒径
500 nm
ポアサイズ
non-porous
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913618-VAR:
913618-BULK:
913618-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.