Merck
91376
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルアミノ)-1-ブタノール
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
SMILES記法
CN(C)CCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-7(2)5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
QCTOLMMTYSGTDA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
91376-BULK-F:
91376-VAR-F:
91376-5ML-F:
試験成績書(COA)