Merck
715662
Sigma-Aldrich
3-メチルアミノ-1-プロパノール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11NO
CAS番号:
分子量:
89.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.448
密度
0.917 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715662-VAR:
715662-1G:
715662-BULK:
試験成績書(COA)