安全性情報
913537
Sigma-Aldrich
Peptide bioink preparation solution A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
形状
liquid
組成
Preparation solution A (20mL)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Peptide bioink preparation solution A is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide Bioink (prod no. 916110)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
913537-1EA:
913537-BULK:
913537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)