Merck
912727
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-iPr-BIDIME
別名:
(2R,3R)-3-(Tert-butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥52,830
¥52,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥52,830
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H29O3P
CAS番号:
分子量:
372.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥52,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder and chunks
品質水準
光学純度
ee: ≥99% (HPLC)
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
P1([C@@H](Oc2c1c(ccc2)c3c(cccc3OC)OC)C(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H29O3P/c1-14(2)21-25-18-13-8-10-15(20(18)26(21)22(3,4)5)19-16(23-6)11-9-12-17(19)24-7/h8-14,21H,1-7H3/t21-,26?/m1/s1
InChI Key
AVUPKIFOTAYCAC-OSMGYRLQSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(2R,3R)-iPr-BIDIME is a P-chiral monophosphorus ligand used for the transition metal-catalyzed asymmetric Suzuki-Miyaura and hydroboration reactions.
法的情報
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
912727-50MG:
912727-250MG:
912727-BULK:
912727-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naifu Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6746-6749 (2015-05-06)
The rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration of α-arylenamides with BI-DIME as the chiral ligand and (Bpin)2 as the reagent yields for the first time a series of α-amino tertiary boronic esters in good yields and excellent enantioselectivities (up to 99% ee).