詳細
Decomposition temperature: 371 °C (Decomposition start temperature)
mobility = 2.3 cm2 / Vs (@Vsd=100V)
on / off ratio = 107
Structure: BG-TC @ SiO2 / Si
electrode: Au
film: TU-3 / CHCl3 spin coat
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
897.33 g/mol
色
dark green
mp
291 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
This material achieves a high electron mobility of 2.3 cm2/Vs or more in transistors, making it highly suitable for this application. The mobility of amorphous silicon used in general LCDs and other applications is about 0.5-1cm2/Vs.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。
関連コンテンツ
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.