Merck
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,400
¥26,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30O4
CAS番号:
分子量:
310.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥26,400
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
含みます
<300 ppm HQ as stabilizer
colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
InChI Key
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.9 °F
引火点(℃)
> 110.5 °C
適用法令
Jan Code
910414-VAR:
910414-5G:
910414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)