Merck
74740
Sigma-Aldrich
1-オクタデセン
≥95.0% (GC)
別名:
α-Octadecene, AlphaPlus 1-Octadecene, Neodene 18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15CH=CH2
CAS番号:
分子量:
252.48
Beilstein:
1761067
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥95.0% (GC)
蒸気密度
0.71 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
482 °F
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChI Key
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
架橋メタロセンを利用したエチレンと 1-オクタデセンの共重合が研究されています。1-オクタデセンの単分子層がフリーラジカル反応を経由して水素末端(111)シリコン表面に貼り付けられました。
アプリケーション
1-オクタデセンは単分散 CuPd 合金ナノ粒子(NP)の調製に用いられることがあります。磁鉄鉱ナノ結晶の合成に用いられることがあります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
74740-500ML:
74740-100ML:
74740-VAR:
74740-BULK:
74740-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Synthesis and characterization of copolymers of ethylene and 1-octadecene using the rac-Et (Ind) 2ZrCl2/MAO catalyst system.
Quijada R, et al.
Macromol. Chem. Rapid Commun., 200(6), 1306-1310 (1999)
1-octadecene monolayers on Si (111) hydrogen-terminated surfaces: Effect of substrate doping.
Miramond C and Vuillaume D.
Journal of Applied Physics, 96(3), 1529-1536 (2004)
The effect of nanocrystalline magnetite size on arsenic removal.
Mayo J T, et al.
Science and Technology of Advanced Materials, 8(1), 71-75 (2007)
Sümeyra Diyarbakir et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(5), 3199-3206 (2015-01-17)
Monodisperse CuPd alloy nanoparticles (NPs) were prepared by using a typical high-temperature organic solution phase protocol comprising the coreduction of copper(II) acetylacetonate and palladium(II) acetylacetonate by morpholine-borane complex in oleylamine and 1-octadecene solution at 80 °C. The presented synthesis protocol
Oleksandr Voznyy et al.
ACS nano, 13(10), 11122-11128 (2019-09-21)
Colloidal quantum dots (CQDs) allow broad tuning of the bandgap across the visible and near-infrared spectral regions. Recent advances in applying CQDs in light sensing, photovoltaics, and light emission have heightened interest in achieving further synthetic improvements. In particular, improving