Merck
639885
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-3,4-ジヒドロ-2(1H)-ナフタレノン
97%
別名:
6-ブロモ-2-テトラロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrO
CAS番号:
分子量:
225.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI Key
BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
639885-1G:
639885-VAR:
639885-BULK:
639885-5G:
試験成績書(COA)