安全性情報
8.20923
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
別名:
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
CAS番号:
分子量:
268.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-597-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
10.64 hPa ( 195 °C)
品質水準
アッセイ
≥80.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
2-12 °C
転移温度
flash point 190 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI Key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体