906271
別名:
(−)-cis-Limonene 1,2-epoxide, cis-(−)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (−)-cis-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (1S,2R,4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, (1S,4S)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (1S,4S,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
906271-5G
¥24,300
1 of 10
Sigma-Aldrich
218332
(−)-リモネンオキシド, cis体およびtrans体混合物
906263
cis-(+)-Limonene oxide
218324
(+)-リモネンオキシド, cis体およびtrans体混合物
923206
trans-(-)-limonene oxide
921459
trans-(+)-limonene oxide
17763
(+)-Limonene 1,2-epoxide
37275
(+)-ジヒドロカルボン
V403
γ-バレロラクトン
Millipore
SLGVX13
Millex™ PVDF syringe filter
Z742437
Orbi-Shaker JR.′ orbital shaker with flat mat platform
liquid
0.913 g/mL
ether
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Catalysts
Chiral Catalysts & Ligands
10 - Combustible liquids
WGK 3
163.4 °F
73 °C
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
906271-BULK: 906271-VAR: 906271-5G: 906271-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。