Merck
218332
Sigma-Aldrich
(−)-リモネンオキシド, cis体およびtrans体混合物
99%
別名:
(4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥25,300
¥25,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥25,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]21/D −69°, neat
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m0/s1
InChI Key
CCEFMUBVSUDRLG-IDKOKCKLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218332-BULK:
218332-VAR:
218332-250G:
218332-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty