905038
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 510 nm, 100 μg/mL in H2O
別名:
Conjugated polymer nanoparticles, Fluorescent magnetic nanoparticles, Fluorescent nanoparticles, Magneto-conjugated polymer nanoparticles
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アプリケーション
- Fluorescence Microscopy (high content screening, live cell tracking and 3-D cell imaging)
- Immunohistochemistry and Immunocytochemistry
- Flow Cytometry
- Rapid Diagnostic Tests (RDTs)
- Tissue Imaging
- 2-Photon Imaging
- NIR Imaging
保管および安定性
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
905038-250UL-PW:
905038-BULK:
905038-VAR:
905038-250UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Iron oxide incorporated CPNs offer high brightness for fluorescence and MRI applications, encapsulated in biocompatible surfactant.
酸化鉄を内包した共役系高分子ナノ粒子(CPN)は、生体適合性界面活性剤内にカプセル化され、蛍光およびMRI用途に高い輝度を提供します。
CPNs offer sensitivity and stability, aiding various assays; may enable rapid diagnostic tests for healthcare needs.
CPNは感度と安定性を提供し、様々なアッセイを支援するため、医療ニーズに応じた迅速な診断検査を可能にする可能性があります。