詳細
Band gap: Eg = 3.05 eV (lit)
Hole Mobility: 5.5 x 10-5 cm2/Vs (lit)
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
色
yellow
導電率
1.9 x 10-4 S/cm (lit)
軌道エネルギー
HOMO -5.15 eV
LUMO -2.10 eV
SMILES記法
N(c%10ccc(cc%10)OC)(c9ccc(cc9)OC)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)N(c8ccc(cc8)OC)c7ccc(cc7)OC)C42c5c(cccc5)Oc6c4cccc6
InChI Key
PDGJIZDXBRVKBB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
904899-1G:
904899-VAR:
904899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。