Merck
904570
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
別名:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-6-13C,5-d, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC46DH63N5O9PSi
分子量:
904.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(N=C(NC(C)=O)C([2H])=[13CH]5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
InChI Key
QKWKXYVKGFKODW-XJGJNQOTSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
904570-VAR:
904570-50MG-PW:
904570-SKU-PW:
904570-10MG-PW:
904570-10MG:
904570-BULK:
904570-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)