Merck
904546
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC47H64N7O8PSi
分子量:
927.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(NC1=NC=NC2=C1N=[13CH]N2[C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)=O
InChI Key
IISGHHSYMWMWKH-ZRZRCCBPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
904546-50MG:
904546-10MG:
904546-VAR:
904546-50MG-PW:
904546-BULK:
904546-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)