Merck
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15NO
CAS番号:
分子量:
225.29
UNSPSCコード:
12352005
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
85 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
InChI Key
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
902837-BULK:
902837-250MG:
902837-VAR:
試験成績書(COA)