反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n/D 1.4562
密度
1.06581 g/mL
官能基
amine
ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H39NO8/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h4-17,20H2,1-3H3
InChI Key
QGSFECNPSLZGGT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
902659-VAR:
902659-250MG:
902659-1G:
902659-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ