安全性情報
901975
Sigma-Aldrich
SunTronic® silver nanoparticle ink for inkjet printing
sintering temperature 100 - 150°C
別名:
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, SunTronic®EMD5800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag
分子量:
107.87
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
詳細
Silver content: 45-50%
Sintering temperature: 100 - 150°C for 10 – 60 min
Solid content: 48-52%
Volume Resistivity: 5 – 25 uΩcm
形状
liquid
表面張力
25-28 dyn/cm
粘度
6-8 cP (Brookfield)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SunTronic® Nanosilver EMD5800 series is formulated for non-contact printing of conductive traces onto a variety of substrates.
EMD5800 is oil-based nanoparticle inks which demonstrates superior conductivity at low sintering temperatures with stable jetting performance and adhesion to temperature sensitive plastics.
It can be used in the manufacture of touch panel displays, printed RFID antennae, smart cards, sensors, security labels, touch switches and other printed electronics applications.
注意
Printing
EMD5800 is supplied as ready-to-use oil based inks, and can be printed on various deposition printers and jetted on through various piezo DOD inkjet printheads suitable for oil based inks, although full printhead compatibility will need to be verified in each case
Sintering
Sintering conditions may change for different ink film thicknesses. Typical sintering temperature may range from 100-200°C depending on temperature tolerance of the substrate. Sintering time may range from 10-60 minutes. Electrical resistance may be reduced with higher sintering temperature and/or longer sintering times.
Storage
Refrigerated storage at a temperature of 5-15°C is recommended. Agitation after refrigeration to assure proper dispersion is recommended.
法的情報
SunTronic is a registered trademark of Sun Chemical, Inc.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F
引火点(℃)
69 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901975-BULK:
901975-10ML:4548173360621
901975-2ML:4548173360638
901975-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。