フォーム
nanoparticles
組成
nitrogen vacancy, ~3 ppm
濃度
1 mg/mL in deionized water
平均部品サイズ
140 nm
WGK
WGK 1
Jan Code
901803-BULK:
901803-VAR:
901803-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
蛍光ナノダイヤモンドと生体機能化方法について、イメージングと生体接合への応用について詳しく述べています。
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
蛍光ナノダイヤモンド粒子(FND:Fluorescent Nanodiamond Particle)の特性とアプリケーションを探ります。