詳細
Band gap: 2.27 eV
Eox = 0.45 V
Solution processable (chloroform, chlorobenzene, etc)
LIFT transferable
形状
solid
分子量
Mw 10,000-25,000 by GPC
色
brown
溶解性
>5 mg/mL (in CHCl3)
λmax
473 nm in toluene
軌道エネルギー
HOMO -5.24 eV
LUMO -2.97 eV
保管温度
15-25°C
WGK
WGK 3
Jan Code
906921-500MG:
906921-BULK:
906921-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。