安全性情報
901661
Sigma-Aldrich
Zincate electroless immersion zinc plating solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥14,100
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥14,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
colorless to light yellow
pH
>10
関連するカテゴリー
詳細
Aluminum surfaces are not receptive to most plating processes due to their tendency to form oxides rapidly.Oxide formation inhibits uniform plating, resulting in inhomogeneous deposits, poor adhesion, or no deposition at all. By first applying Zincate Electroless Immersion Zinc Plating Solution to a properly prepared aluminum surface, it is possible subsequently deposit high quality electroless nickel films.
アプリケーション
Plating onto aluminum involves a multiple step process.
1.Non-etch clean the aluminum surface for up to 5 minutes with a detergent-based cleaner. Rinse thoroughly with cascading water.
2. De-smut the surface for 10-30 seconds using an acid mixture. RTM A for plastics is a suitable agent for smut removal. Rinse again thoroughly.
3. Mild etch for 5-10 seconds in a 25% solution of Aluminum Etch Type A. Rinse again thoroughly.
4. De-smut a second time and rinse as in step 2.
5. Apply the first Zincate layer. Immerse the part in the Zincate solution for 1-2 minutes at room temperature until a gray color develops. Rinse.
6. Remove the first Zincate layer using 50% nitric acid for 30-60 seconds or until the deposit turns white. Rinse.
7. Apply a second Zincate layer for 30-60 seconds. Rinse thoroughly before applying electroless nickel to the surface.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901661-VAR:
901661-BULK:
901661-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)