Merck
90145
Sigma-Aldrich
Triisobutylmethylphosphonium tosylate
≥95.0% (31P-NMR)
別名:
Methyltriisobutylphosphonium tosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]3P(CH3)CH3C6H4SO3
CAS番号:
分子量:
388.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (31P-NMR)
密度
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)C[P+](C)(CC(C)C)CC(C)C
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
引火点(℃)
12 °C - closed cup - (ethanol)
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90145:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)