Merck
901443
Sigma-Aldrich
トリメチルホスフィン 溶液
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
PMe3, トリメチルリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥16,600
¥16,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥16,600
About This Item
化学式:
(CH3)3P
CAS番号:
分子量:
76.08
Beilstein:
969138
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
NACRES:
NA.22
¥16,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
濃度
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.838 g/mL
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Trimethylphosphine is an electron-rich phosphine ligand used in the Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F
引火点(℃)
-15 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
901443-BULK:
901443-25ML:
901443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)